Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de nitrógeno con escala de referencia de 65 mm
Código de producto. 11862430
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
12/ l/min
120 mL/min
200 mL/min
6 mL/min
60 mL/min
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
11862430 12/ l/min cada uno
11852430 200 mL/min 1 PCS
11892420 120 mL/min cada uno
11862420 60 mL/min cada uno
11802410 6 mL/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11862430 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT01416STVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.65€
    46.92€ / paquete de 1
    Ahorro 29.73€
    38% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
La escala de referencia del tubo de flujo directo de nitrógeno de 65 mm Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de nitrógeno
Anchura (métrico) 65 mm
Caudal de aire 12/ l/min