Learn More
Aalborg™ Tubo de flujo directo de nitrógeno con escala de referencia de 150 mm
Código de producto. 11788278
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
100 mL/min
2/ l/min
200 mL/min
27/ l/min
300 mL/min
500 mL/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
11788278 100 mL/min cada uno
11718288 200 mL/min cada uno
11748288 300 mL/min cada uno
11768288 2/ l/min cada uno
11758288 500 mL/min cada uno
11767739 27/ l/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11788278 Proveedor Aalborg™ N.º de proveedor FT06212GLVN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.90€
    75.48€ / paquete de 1
    Ahorro 48.42€
    39% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
La escala de referencia del tubo de flujo directo de nitrógeno de 150mm Aalborg™ completa un caudalímetro, que se utiliza en sistemas de líquidos para indicar el caudal del líquido.
  • Los tubos de lectura directa son sencillos.
  • La escala de medición de cada uno de estos tubos lee el flujo real en condiciones estándar en una selección de unidades inglesas o métricas.
  • La obtención de caudales reales con estos tubos requiere el uso de una tabla de correlación de flujos de escala de referencia.
  • Los tubos de escala de referencia son útiles para medir caudales de gases distintos del aire y/o en condiciones no estándar.
Especificaciones
Tipo Tubo de flujo directo de nitrógeno
Anchura (métrico) 150 mm
Caudal de aire 100 mL/min