Learn More
Estándar de verificación de nitrógeno: N a 1 ppm en isooctano, VHG™
Código de producto. 17904176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17904176 5 x 2 mL 10 ml
1 options
Código de producto. 17904176 Proveedor VHG Labs N.º de proveedor ALKKTNISOV51SGL
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
VHG Labs ofertas ISO 17034 materiales de referencia certificados metaloorgánicos e inorgánicos acuosos para análisis de aceite, combustible y refrigerante, así como una variedad de estándares certificados para aplicaciones ambientales, farmacéuticas e industriales.
Estándar de verificación de nitrógeno: N a 1 ppm en isooctano
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrogen
CAS 7727-37-9
Nombres de analitos o componentes Nitrogen
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular N2
Concentración 1 ppm
Sinónimo Nitrogen, Diatomic nitrogen, Dinitrogen, Molecular nitrogen, Nitrogen (N2), Nitrogen gas, Nitrogen nutrition (plant), Nitrogen-14
Fórmula InChI InChI=1S/N2/c1-2
SMILES N#N
Nombre IUPAC nitrógeno molecular
Solvent or Matrix Isooctano
Peso molecular (g/mol) 28.01
Cantidad 5 x 2 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 28,0061 g/mol