Learn More
Nitrofurazone, MedChemExpress
Código de producto. 16462099
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16462099 1 g 1 g
16410838 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16462099 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0226
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Nitrofurazone (Nitrofural) is a bactericidal compound used as an antibiotic most commonly in the form of ointments.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6N4O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Nitrofural
Información de solubilidad DMSO : ≥ 155 mg/mL (782.28 mM)
SMILES O=C(N/N=C/C1=CC=C([N+]([O-])=O)O1)N
Peso molecular (g/mol) 198.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.14
Porcentaje de pureza 98.04%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation