Learn More
Nitrofurazona 13C,15N2 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nitrofurazone 13C,15N2 |
| CAS | 1217220-85-3 |
| Disolvente o matriz | Acetonitrile |
| Fórmula molecular | 13C C5 H6 15N2 N2 O4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Nitrofurazone-13C,15N2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+/i6+1,8+1,9+1 |
| SMILES | N[13C](=O)[15NH]\[15N]=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | [(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]urea |
| Peso molecular (g/mol) | 201.116 |
| Show More |