Learn More
Nitrofurato, TRC
Código de producto. 30135777
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135777 10 g 10 g
30008421 250 mg 250 miligramos
30003803 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135777 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49595510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 645-12-5
Fórmula molecular C5H3NO5
Peso molecular (g/mol) 157.08
Sinónimo Nitrofuroic Acid, 5-Nitro-2-furancarboxylic Acid, 5-Nitro-2-furoic Acid, 5-Nitro-2-furylcarboxylic Acid, 5-Nitrofuroic Acid, 5-Nitropyromucic Acid, NSC 6452
Nombre IUPAC ácido 5-nitrofurano-2-carboxílico
SMILES C1=C(C(=O)O)OC(=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurate
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3NO5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0011