Learn More
Nitrofurantoína, cristales amarillos, MP Biomedicals
Código de producto. 11459161 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11459161 250 g 250 g
1 options
Código de producto. 11459161 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215588183
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 67-20-9
Fórmula molecular C8H6N4O5
Peso molecular (g/mol) 238.16
Número MDL MFCD00003224
Clave InChI NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
Sinónimo nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
PubChem CID 6604200
ChEBI CHEBI:71415
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin
Color Amarillo
Cantidad 250 g
Nombre IUPAC 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.2
Forma física Crystals
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrofurantoin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrofurantoin