Learn More
Monohidrato de nitrofurantoína, TRC
Código de producto. 30472118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30472118 50 mg
30476684 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30472118 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN07591050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17140-81-7
Fórmula molecular C8H8N4O6
Peso molecular (g/mol) 256.18
Sinónimo 1-(((5-Nitrofuran-2-yl)methylene)amino)-imidazolidine-2,4-dione Hydrate, Furadantin Monohydrate
Nombre IUPAC 1-[(E)-(5-nitrofurano-2-il)metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona; hidratar
SMILES O.[O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin Monohydrate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N4O5.H2O/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16;/h1-3H,4H2,(H,10,13,14);1H2/b9-3+;
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.0444