Learn More
Nitrofurantoína, Mikromol™
Código de producto. 18032300
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18032300 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 18032300 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0506.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrofurantoína
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin
CAS 67-20-9
Nombres de analitos o componentes Nitrofurantoin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C8 H6 N4 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Nitrofurantoin, 1-[[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]amino]-2,4-imidazolidinedione, 1-(5-Nitro-2-furfurylidenamino)hydantoin, 1-(5-Nitro-2-furfurylideneamino)hydantoin, 1-[(5-Nitrofurfurylidene)amino]hydantoin, 5-Nitrofurantoin, Berkfurin, Chemiofuran, Cyantin, Cystit, FuaMed, Fur-ren, Furachel, Furadantin, Furadantine MC, Furadantoin, Furadoin, Furadoine, Furadonin, Furadonine, Furadontin, Furalan, Furantoin, Furantoina, Furatoin, Furina, Furobactina, Furophen T-Caps, Ituran, Macrobid, Macrodantin, N-(5-Nitro-2-furfurylidene)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitro-2-furfurylidine)-1-aminohydantoin, N-(5-Nitrofurfurylidene)-1-aminohydantoin, NSC 2107, NSC 44150, Nifurantin, Nitoin, Novofuran, Orafuran, Parfuran, Trantoin, Urantoin, Urizept, Uro-Tablinen, Urodin, Urofurin, Urolong, Welfurin, Zoofurin
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2CC(=O)NC2=O)cc1
Nombre IUPAC 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]imidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 238.16
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 238,0338 g/mol