Learn More
Nitrofurantoin, MedChemExpress
Código de producto. 16492009
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16492009 1 g 1 g
16490728 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16492009 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0090
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Nitrofurantoin is a potent and orally active broad-spectrum beta-lactamase antimicrobial agent. Nitrofurantoin acts as an antibiotic and can be used for the study of urinary tract infections (UTIs), including cystitis and kidney infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin
Forma física Solid
CAS 67-20-9
Color Light Yellow to Yellow
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H6N4O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (419.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(CN1/N=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)O2)=O
Peso molecular (g/mol) 238.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.16
Porcentaje de pureza 98.0%