Learn More
Nitrofurantoin, 98%, Thermo Scientific™
Marca:  Thermo Scientific Alfa Aesar B24079.14
Cantidad 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11421077
  • 45.90€ / 25 g
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
Nitrofurantoin is a nitrofuran antibiotic that is used as a substrate of bacterial nitrofuran reductase to study the interactions of active metabolites with DNA, ribosomal proteins and metabolic and pro-oxidant processes. It is an antibactericidal compound that has been historically prepared by the reaction of 1-aminohydantoin sulfate and 5-nitro-2-furaldehyde diacetate. It shows activity against many Gram-positive and Gram-negative bacteria. Nitrofurantoin is effective against enterococci, staphylococci, streptococci, corneybacteria, many strains of Escherichia coli.
Solubility
Soluble in water (<0.01g/100mL at 19°C), dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Store under dry inert gas. It is hygroscopic in nature. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
67-20-9
238.16
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
6604200
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
C8H6N4O5
MFCD00003224
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
CHEBI:71415
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nitrofurantoin
C8H6N4O5
25g
nitrofurantoin, macrodantin, 5-nitrofurantoin, furadantin, furadonine, nitrofurantoine, furadantine, furadantoin, furadoine, furadontin
NXFQHRVNIOXGAQ-YCRREMRBSA-N
1-[(E)-[(5-nitrofuran-2-yl)methylidene]amino]imidazolidine-2,4-dione
6604200
238.16
67-20-9
MFCD00003224
Hygroscopic; Light sensitive
Soluble in water (<0.01g/100 ml at 19°C),dimethyl sulfoxide and methanol.
[O-][N+](=O)C1=CC=C(O1)\C=N\N1CC(=O)NC1=O
238.16
CHEBI:71415
98%
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Nitrofurantoin
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrofurantoin
SDS Documentos