Learn More
Melford Nitrofurantoína
Código de producto. 30018592
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
25 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018592 5 g 5 g
30018589 1 g 1 g
30018591 25 g 25 g
30018590 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 30018592 Proveedor Melford N.º de proveedor N515005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La nitrofurantoína actúa inhibiendo las enzimas bacterianas implicadas en el metabolismo de ciertos compuestos, lo que provoca la alteración de la síntesis de ADN, ARN y proteínas bacterianas.
La nitrofurantoína actúa inhibiendo las enzimas bacterianas implicadas en el metabolismo de ciertos compuestos, lo que provoca la alteración de la síntesis de ADN, ARN y proteínas bacterianas.
Los investigadores pueden utilizar nitrofurantoína como agente selectivo incorporándola a medios de cultivo para promover el crecimiento de células u organismos que han sido modificados genéticamente para expresar resistencia a este antibiótico. Puede tener aplicaciones en microbiología y experimentos de cultivo celular, particularmente en el contexto de la selección de antibióticos.
Especificaciones
CAS 67-20-9
Fórmula molecular C8H6N4O5
Cantidad 5 g