Learn More
Melford Nitrofurantoína
Descripción
La nitrofurantoína actúa inhibiendo las enzimas bacterianas implicadas en el metabolismo de ciertos compuestos, lo que provoca la alteración de la síntesis de ADN, ARN y proteínas bacterianas.
Los investigadores pueden utilizar nitrofurantoína como agente selectivo incorporándola a medios de cultivo para promover el crecimiento de células u organismos que han sido modificados genéticamente para expresar resistencia a este antibiótico. Puede tener aplicaciones en microbiología y experimentos de cultivo celular, particularmente en el contexto de la selección de antibióticos.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 67-20-9 |
| Fórmula molecular | C8H6N4O5 |
| Cantidad | 1 g |