Learn More
Nitrofurantoína-13C3, TRC
Código de producto. 18010420
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18010420 5 mg 5 miligramos
18050410 1 mg 1 miligramo
18082910 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18010420 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4938525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1217226-46-4
Fórmula molecular 13C3 C5 H6 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 241.14
Sinónimo Labeled Nitrofurantoin, Nitrofurantoin-13C3
Nombre IUPAC 1-[(E)-(5-nitrofurano-2-il)metilideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidina-2,4-dione
SMILES [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurantoin 13C3
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 241.0439
Porcentaje de pureza >95%