Learn More
Nitrofurantoína 13C3, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrofurantoin 13C3 |
| CAS | 1217226-46-4 |
| Fórmula molecular | 13C3 C5 H6 N4 O5 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6N4O5/c13-6-4-11(8(14)10-6)9-3-5-1-2-7(17-5)12(15)16/h1-3H,4H2,(H,10,13,14)/b9-3+/i4+1,6+1,8+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1oc(\C=N\N2[13CH2][13C](=O)N[13C]2=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 1-[(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]-(2,4,5-^{13}C_{3})1,3-diazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 241.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 241.0439 g/mol |