Learn More
Nitrofural, Mikromol™
Código de producto. 17930616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17930616 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 17930616 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0943.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Nitrofural
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrofurazone
CAS 59-87-0
Nombres de analitos o componentes Nitrofurazone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C6 H6 N4 O4
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(5-Nitro-2-furanyl)methylene]hydrazinecarboxamide, 1-(5-Nitrofurfurylidene)semioxamazide, (5-Nitro-2-furfurylidenamino)urea, 1-(5-Nitro-2-furfurylidene)semicarbazide, 2-Furancarboxaldehyde, 5-nitro-, semicarbazone, 5-Nitro-2-furaldehyde semicarbazone, 5-Nitro-2-furfural semicarbazone, 5-Nitro-2-furfuraldehyde semicarbazone, 5-Nitrofurazone, 5-Nitrofurfural semicarbazone, Aldomycin, Alfucin, Amifur, Babrocid, Chemofuran, Coxistat, Fura-Septin, FuraZin, Furacilin, Furacilinum, Furacin, Furacine, Furacinetten, Furacoccid, Furacycline, Furalcyn, Furaldon, Furaplast, Furaseen, Furaskin, Furaziline, Furazol W, Furesol, Mammex, Mastofuran, Monafuracin, NFS, NSC 1602, NSC 2100, NSC 44009, Nefco, Nfz mix, Nifucin, Nifuzon, Nitrofural, Nitrofuraldehyde semicarbazone, Nitrofuran, Nitrofuran (bactericide), Nitrofurazone, Nitrozone, Otofural, Topifuran, Vabrocid, Veterinary nitrofurazone
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N4O4/c7-6(11)9-8-3-4-1-2-5(14-4)10(12)13/h1-3H,(H3,7,9,11)/b8-3+
SMILES NC(=O)N\N=C\c1oc(cc1)[N+](=O)[O-]
Nombre IUPAC [(E)-(5-nitrofuran-2-il)metilideneamino]urea
Peso molecular (g/mol) 198.14
Cantidad 500 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198,0389 g/mol