Learn More
Nitrofluoresceína, isómero 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrofluorescein','Isomer 1 |
| CAS | 3326-35-0 |
| Fórmula molecular | C20 H11 N O7 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H11NO7/c22-11-2-5-15-17(8-11)27-18-9-12(23)3-6-16(18)20(15)14-4-1-10(21(25)26)7-13(14)19(24)28-20/h1-9,22-23H |
| SMILES | Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)[N+](=O)[O-])c1 |
| Nombre IUPAC | 3',6'-dihidroxi-6-nitrospiro[2-benzofuran-3,9'-xanteno]-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 377.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 377.0536 |