Learn More
Nitrodenafil, TRC
Código de producto. 30134481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134481 5 g 5 g
17912145 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN4937705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147676-99-1
Fórmula molecular C17 H19 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 357.36
Sinónimo 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-(2-ethoxy-5-nitrophenyl)-1,6-dihydro-1-methyl-3-propyl-, 7H-Pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, 5-(2-ethoxy-5-nitrophenyl)-1,4-dihydro-1-methyl-3-propyl- (9CI), 5-(2-Ethoxy-5-nitrophenyl)-1-methyl-3-propyl-1,6-dihydro-7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-7-one, Nitrodenafil
Nombre IUPAC 5-(2-etoxi-5-nitrofenilo)-1-metil-3-propil-6H-pirazolo[4,3-d]pirimidina-7-una
SMILES CCCc1nn(C)c2C(=O)NC(=Nc12)c3cc(ccc3OCC)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrodenafil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19N5O4/c1-4-6-12-14-15(21(3)20-12)17(23)19-16(18-14)11-9-10(22(24)25)7-8-13(11)26-5-2/h7-9H,4-6H2,1-3H3,(H,18,19,23)
Formula Weight (peso de la fórmula) 357.1437
Porcentaje de pureza >95%