Learn More
Nitrociclopentano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrocyclopentane |
| Densidad | 1.082 |
| Punto de ebullición | 179°C to 180°C |
| Temperatura de inflamación | 67°C (152°F) |
| Índice de refracción | 1.454 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 907079 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 115.13 |
| Porcentaje de pureza | 99% |