Learn More
Thermo Scientific™ Nitrocellulose Membranes, 0.2 μm
Código de producto. 10561674 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensions (LxW):
7,9 cm x 10,5 cm
8 x 12 cm
8 x 8 cm
Suficiente para:
15 transferencias de minigel
25 transferencias de minigel
Tamaño de la unidad:
0.25 Kg
paquete de 15
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) Suficiente para Tamaño de la unidad
10561674 8 x 12 cm 25 transferencias de minigel 0.25 Kg
10148113 7,9 cm x 10,5 cm 15 transferencias de minigel paquete de 15
10096363 8 x 8 cm 15 transferencias de minigel paquete de 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561674 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77012
Fundamentos de proteómica
Usar código promocional 27946
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods).
Nitrocellulose is a popular binding matrix for western blotting because of its high affinity for proteins and compatibility with a variety of detection methods (western blotting, dot-blot assays, and other protein or nucleic acid methods). The 0.2-μm pore size is well-suited for western blotting, and this smaller pore size is ideal for the transfer of low molecular weight proteins or peptides and nucleic acids (<300 bp).
La nitrocelulosa es una matriz de unión popular para el Western blot por su gran afinidad con las proteínas y su compatibilidad con una amplia variedad de métodos de detección (por ejemplo, quimioluminiscencia, cromogénico y fluorescencia). Están disponibles membranas de nitrocelulosa Pierce con tamaños de poro de 0,2 y 0,45 micras, así como una variedad de tamaños de envase que contienen láminas precortadas para prácticamente cualquier aplicación.
Características destacadas:
  • Alta calidad: membranas de nitrocelulosa 100 % puras de alta calidad con una superficie alta y una excelente uniformidad
  • Opciones: disponibles en tamaños de poro de 0,2 μm y 0,45 μm, variedades de nitrocelulosa para aplicaciones de péptidos y proteínas, respectivamente
  • Prácticas: varios tamaños de láminas precortadas y un rollo de precio económico para cortar con cualquier dimensión
  • Alta afinidad de unión: proporciona una excelente unión de proteínas, se bloquea fácilmente y produce una señal de fondo muy baja en el Western blot quimioluminiscente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 12 cm
Anchura (métrico) 8 cm
Descripción Membrana de nitrocelulosa Pierce, 0,2 um, 8cm x 12cm
Cantidad 25 Pre-cut Membranes
Formato Hoja
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,2 μm
Contenido y almacenamiento Almacene las membranas a temperatura ambiente, lejos de vapores químicos. Algunos vapores de disolventes pueden disolver de manera parcial las membranas, lo que interrumpirá la estructura de los poros. Mantenga las membranas alejadas de la luz solar directa. La luz solar puede hacer que la nitrocelulosa se seque y se vuelva quebradiza. Nota: Los filtros de membrana de nitrocelulosa son muy inflamables. Mantenga el producto alejado del calor, las chispas y el fuego. El punto de inflamación es de aproximadamente 2 °C. Las membranas pueden esterilizarse mediante autoclave a vapor a 121 °C.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 8 x 12 cm
Suficiente para 25 transferencias de minigel
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrocellulose Membranes, 0.2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrocellulose