Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Membrana de nitrocelulosa para transferencia
Código de producto. 15591763 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,22 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
15591763 0,22 μm cada uno
1 options
Código de producto. 15591763 Proveedor Sartorius Stedim Biotech™ N.º de proveedor 1132741BL
La membrana de nitrocelulosa Sartorius Stedim Biotech para transferencia combina las ventajas de una alta capacidad de unión de proteínas con un fondo bajo y una alta estabilidad de la membrana.
  • Alta capacidad de unión a proteínas
  • Bajo fondo y alta estabilidad de membrana.
  • Manipulación sencilla.
  • Gran área de superficie
  • Ideal para transferencias Western, transferencias de ADN, transferencias de puntos, transferencias de ranura.
  • Optimizado para todos los sistemas de transferencia de proteínas, como electrotransferencia, semisecreado o transferencia capilar simple.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 0,22 μm
Para utilizar con (aplicación) Inmunotransferencia
Grosor (métrico) 130 μm
Mojabilidad ≤1s
compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitrocellulose Blotting Membrane 0.22um, Roll 300m x 3m
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose