Learn More
Cytiva™ Whatman™ Membranas de filtración de nitrocelulosa NC45
Código de producto. 12435242
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
85 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
12435242 85 mm paquete de 50
1 options
Código de producto. 12435242 Proveedor Cytiva™ N.º de proveedor 10401122
Whatman™ Los filtros de membrana de nitrocelulosa NC45 son conocidos por su mayor resistencia y flexibilidad, bajos niveles de extraíbles y una distribución estrecha del tamaño de poro. Se recomiendan para aplicaciones rutinarias y se fabrican bajo condiciones estrictamente controladas.
  • Tipo de producto: Membrana de filtración
  • Grado: NC45
  • Material: Nitrocelulosa
  • Diámetro: 85 mm
  • Tamaño de poro: 0,45 μm
  • Para utilizar con (aplicación): Estudios microbiológicos, preparación de muestras
  • Cantidad: 50 unidades.
Información de órdenes
Tipo de memoria
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Desechables Reutilizable
Material Nitrocelulosa
Tamaño de poro 0,45 μm
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Estudios microbiológicos, preparación de muestras
Grado NC45
Tipo de membrana NC45
N.° por paquete 50Pack
Cantidad 50 Pk.
Forma Circular
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (imperial) 3,3 in
Diámetro (métrico) 85 mm
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • NC45 membrane, cellulose nitrate, 0.45µm 85mm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: nitrocellulose