Learn More
Sartorius™ Membrana de transferencia de nitrocelulosa
Código de producto. 10732793 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10732793 30 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10732793 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor 1130641BL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    368.00€
    274.07€ / paquete de 1
    Ahorro 93.93€
    25% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Ideal para Western blotting, transferencias de ADN, así como dot/slot blots. Las membranas de transferencia de nitrocelulosa de 0,45 μm están optimizadas para todos los sistemas de transferencia de proteínas, como la electrotransferencia, la transferen
  • Área de la superficie de membrana alta para una gran capacidad de unión y sin pérdida de muestras
  • Fondo excepcionalmente bajo que permite un mayor tiempo de exposición y mejores resultados
  • Alta estabilidad de la membrana para facil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) 30 mm
Anchura (métrico) 300 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para blot de punto o ranura
Para utilizar con (equipo) Inmunotransferencia (Western Blotting)
Capacidad de unión >200 μg/cm2; IgG
Cantidad 1 unidad
Tamaño de poro 0,45 μm
Dimensions (LxW) 30 x 300 mm
compliance-icons
Nombre del producto
  • CN 0.45 micron, Roll 300mm x 3m,Blotting
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P370+P380-En caso de incendio: Evacuar la zona.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitrogen in nitrocellulose