Learn More
Mezcla de nitrobenceno para HJ 738-2015 2000 μg/ml en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30313985 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313985 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000538HE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene
CAS 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 99-08-1, 88-72-2, 99-99-0
Nombres de analitos o componentes 1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣1-methyl-3-nitrobenzene∣2-Nitrotoluene∣4-Nitrotoluene∣Nitrobenzene
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hexano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-methyl-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣4-Nitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.