Learn More
Mezcla de nitrobenceno 550 2000 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| CAS | 528-29-0, 99-65-0, 100-25-4, 97-00-7, 88-73-3, 121-73-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1,4-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,4-Dinitrotoluene∣Nitrobenzene |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2,4-dinitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 2000 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL |