Learn More
Mezcla de nitrobenceno 355 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣Nitrobenzene |
| CAS | 528-29-0, 99-65-0, 88-73-3, 121-73-3, 100-00-5, 89-61-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 1,2-Dinitrobenzene∣1,3-Dinitrobenzene∣1-Chloro-2-nitrobenzene∣1-Chloro-3-nitrobenzene∣1-Chloro-4-nitrobenzene∣2,5-Dichloronitrobenzene∣3,4-Dichloronitrobenzene∣Nitrobenzene |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 1,2-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1,3-Dinitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-2-nitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-3-nitrobenzene 100 μg/mL∣1-Chloro-4-nitrobenzene 100 μg/mL∣2,5-Dichloronitrobenzene 100 μg/mL∣3,4-Dichloronitrobenzene 100 μg/mL∣Nitrobenzene 100 μg/mL |