Learn More
Nitrobenceno-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 N O2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5','6-nitro-, Benzene-d5','nitro- (6CI,7CI,8CI,9CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0634 |