Learn More
Nitrobenceno-d5 (grado reactivo), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene D5 |
| CAS | 4165-60-0 |
| Fórmula molecular | C6 2H5 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Nitrobenzene-D5, Nitrobenzene D5, Benzene-1,2,3,4,5-d5, 6-nitro-, Benzene-d5, nitro- (6 CI,7 CI,8 CI,9 CI), 6-Nitrobenzene-1,2,3,4,5-d5, Nitrobenzene-d5, Pentadeuterionitrobenzene, Perdeuteronitrobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-nitrobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 128.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0634 g/mol |
| Mostrar más |