Learn More
Alfa Aesar™ Nitrobenzene-d5, 99% (Isotopic)
Código de producto. 11314428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
11314428 5 g 5 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11314428 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor 042337.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrobenzene-d5
Forma física Líquido
Nombre de nota Isotopic
Densidad 1.25g/mL
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Cantidad 5 g
CAS 4165-60-0
Punto de fusión 6°C
Punto de ebullición 211°C
Fórmula molecular C6H5NO2
Número MDL MFCD00044415
Número UN UN1662
Sinónimo nitrobenzene-d5, benzene-d5, nitro, nitrobenzene d5, benzene-d5-, nitro, 1-nitro 2 h? benzene, nitrobenzene-d5, 99.5 atom % d, nitro 2h5 benzene, 1-nitro 2h5 benzene, 2h5 benzene, nitro, nitrobenzene-d5, analytical standard
Clave InChI LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
SMILES [2H]C1=C([2H])C([2H])=C(C([2H])=C1[2H])[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-nitro(²H₅)benzene
Peso molecular (g/mol) 128.14
PubChem CID 123210
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.14
Porcentaje de pureza 99%