Learn More
Nitrobenceno, 99 %, Alfa Aesar™
32.30€ - 176.00€
| CAS | 98-95-3 |
|---|---|
| Fórmula molecular | C6H5NO2 |
| Peso molecular (g/mol) | 123.111 |
| Número MDL | MFCD00007043 |
| Clave InChI | LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N |
| Sinónimo | nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene |
| PubChem CID | 7416 |
| ChEBI | CHEBI:27798 |
| Nombre IUPAC | nitrobenceno |
| SMILES | C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
11423254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0C |
10,000g |
176.00€
10000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11403254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.36 |
500g |
32.30€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
11413254
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10585.0E |
2500g |
68.60€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
AplicacionesEl nitrobenceno se utiliza como disolvente y como material de partida en la síntesis orgánica para la preparación de anilina, bencidina, azobenceno, nitrosobenceno, fenilhidroxilamina y acetaminofeno. También se utiliza como disolvente para reactivos electrófilos en química sintética. Además, se utiliza para prevenir el olor desagradable en zapatos, piso y pulimentos de metal. Actúa como precursor de los productos químicos de caucho, colorantes azoicos y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter dietílico, acetona, benceno y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
| C6H5NO2 | |
| MFCD00007043 | |
| nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
| CHEBI:27798 | |
| C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] |
Especificaciones
| Nitrobenzene | |
| 1.196 | |
| 87°C (188°F) | |
| 1.552 | |
| UN1662 | |
| 14,6588 | |
| Miscible with ethanol,diethyl ether,acetone,benzene and organic solvents. Slightly miscible with water and carbon tetrachloride. | |
| C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-] | |
| 123.111 | |
| CHEBI:27798 | |
| 99% |
| 98-95-3 | |
| 210°C to 212°C | |
| C6H5NO2 | |
| MFCD00007043 | |
| 507540 | |
| nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene | |
| LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N | |
| nitrobenceno | |
| 7416 | |
| 123.11 |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H300-H310-H330-H372-H351-H361-H227
Fatal if swallowed.
Fatal in contact with skin.
Fatal if inhaled.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Combustible liquid.
P201-P202-P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P281-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P311-P312-P330-P361-P363-P370+P378q-P501c
H227-H301+H311+H331-H350-H360F-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: NITROBENZENE
missing translation for 'einecsNumber' : 202-716-0
missing translation for 'rtecsNumber' : DA6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Temperaturas ambientes