Learn More
Nitrobenceno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Nitrobenzene is used as a solvent and as a starting material in the organic synthesis for the preparation of aniline, benzidine, azobenzene, nitrosobenzene, phenylhydroxylamine and acetaminophen. It is also used as a solvent for electrophilic reagents in synthetic chemistry. Further, it is used to prevent the unpleasant odor in shoe, floor and metal polishes. It acts as a precursor to rubber chemicals, azo dyes and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El nitrobenceno se utiliza como disolvente y como material de partida en la síntesis orgánica para la preparación de anilina, bencidina, azobenceno, nitrosobenceno, fenilhidroxilamina y acetaminofeno. También se utiliza como disolvente para reactivos electrófilos en química sintética. Además, se utiliza para prevenir el olor desagradable en zapatos, piso y pulimentos de metal. Actúa como precursor de los productos químicos de caucho, colorantes azoicos y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter dietílico, acetona, benceno y disolventes orgánicos. Ligeramente miscible con agua y tetracloruro de carbono.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, agentes reductores fuertes y bases fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene |
| Punto de fusión | 5°C to 6°C |
| Densidad | 1.196 |
| Punto de ebullición | 210°C to 212°C |
| Temperatura de inflamación | 87°C (188°F) |
| Índice de refracción | 1.552 |
| Cantidad | 500 g |
| Número UN | UN1662 |
| Beilstein | 507540 |
| Índice Merck | 14,6588 |
| Show More |
Safety and Handling
- Nitrobenzene
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H360F-Puede perjudicar a la fertilidad.
- H372-Provoca daños en los órganos.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitrobenzene