Learn More
Nitrobenzene, 99%, Reagent Grade, Honeywell™
Código de producto. 15637980 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Glass bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
10 litros
2.50 litro
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15637980 1 L Glass bottle 1 litro
15647980 2.5 L Glass bottle 2.50 litro
15627980 10 L Lata de acero inoxidable 10 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15637980 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor N109501L
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Uso con reactivos, 99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-95-3
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.111
Número MDL MFCD00007043
Clave InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nombre IUPAC nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrobenzene
Punto de fusión 5°C to 6°C
Color Yellow
Densidad 1.196g/mL at 25°C
pH 8.0 to 8.5 (at 1.0000g/L 20.0°C)
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Límite de explosión 0.4
Temperatura de inflamación 88°C (190.4°F)
Punto de ignición 899°F
Olor Pungent
Envase Glass bottle
Cantidad 1 L
Número UN UN1662
Beilstein 507540
Densidad del vapor 4.2 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11g/mol
Presión de vapor 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Liquid