Learn More
Nitrobenzene, ≥99%, ACS Reagent, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Código de producto. 15672740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
1 L
2 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2 litros
25 ml
500 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15672740 500 mL Glass Bottle 500 ml
15608350 25 mL Glass Bottle 25 ml
15642740 100 mL Glass Bottle 100 ml
15652740 1 L Glass Bottle 1 litro
15662740 2 L Glass Bottle 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15672740 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 252379500ML
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 98-95-3
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.111
Número MDL MFCD00007043
Clave InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nitrobenzol, benzene, nitro, oil of mirbane, mirbane oil, essence of mirbane, nitro-benzene, nitrobenzeen, oil of myrbane, nitrobenzen, mononitrobenzene
PubChem CID 7416
ChEBI CHEBI:27798
Nombre IUPAC nitrobenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrobenzene
Punto de fusión 5°C to 6°C
Color Yellow
Densidad 1.196g/mL at 25°C
Punto de ebullición 210°C to 211°C
Límite de explosión 0.4
Temperatura de inflamación 88°C (190.4°F)
Punto de ignición 899°F
Envase Glass Bottle
Cantidad 500 mL
Número UN UN1662
Beilstein 507540
Densidad del vapor 4.2 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.11g/mol
Presión de vapor 0.15mmHg (20°C), 50mmHg (120°C)
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Grado Reactivo ACS
Forma física Liquid