Learn More
Nitrobenceno-13C6, TRC
Código de producto. 30473752
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473752 10 mg -
30470014 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473752 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49300310MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89059-37-0
Fórmula molecular 13C6 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 129.07
Sinónimo Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-nitro-, Benzene-13C6, nitro- (9CI), 1-Nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Nitrobenzene-13C6, Nitrobenzene 13C6
Nombre IUPAC Nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrieno
SMILES [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrobenzene 13C6
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.0522