Learn More
Nitrobenceno 13C6 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitrobenzene 13C6 |
| CAS | 89059-37-0 |
| Disolvente o matriz | Methanol |
| Fórmula molecular | 13C6 H5 N O2 |
| Cantidad | 1 mL |
| Sinónimo | Benzene-1,2,3,4,5,6-13C6, 1-nitro-, Benzene-13C6, nitro- (9CI), 1-Nitrobenzene-1,2,3,4,5,6-13C6, Nitrobenzene-13C6, Nitrobenzene 13C6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1 |
| SMILES | [O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1 |
| Nombre IUPAC | nitro(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexatrieno |
| Peso molecular (g/mol) | 129.07 |
| Mostrar más |