Learn More
Nitrobenceno, 100,0%, 99,0% de pureza, para análisis GC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11469121 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11469121 1 L
11459121 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11469121 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215585191
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
CAS 98-95-3
Fórmula molecular C6H5NO2
Peso molecular (g/mol) 123.11
Clave InChI LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzene, nitro, nitro-benzene, unii-zi9w9e8g2z, nob, zi9w9e8g2z, chembl98797, acmc-209m6j, nitroso benzene, keto-aniline, nitrosobenzene
PubChem CID 11473
ChEBI CHEBI:27986
Nombre IUPAC nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitrobenzene
Nombre de nota Para análisis de GC
Color Amarillo
Densidad 1,196 g/mL a 25 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 1 L
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.12
Porcentaje de pureza 0.99
Forma física Líquidos