Learn More
Nitroazul de tetrazolio, Fisher BioReagents
Código de producto. 10679933
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10679933 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10679933 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP1081
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Se utiliza junto con BCIP como sustrato para fosfatasa alcalina y ácida.
Nitro BT se utiliza junto con BCIP como sustrato para fosfatasa alcalina y ácida.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitro Blue Tetrazolium
Punto de fusión 189°C
CAS 298-83-9
Coeficiente de extinción 650g(-1) cm(-1) min.
Fórmula molecular C40H30Cl2N10O6
Sinónimo NBT, Nitro BT, p-Nitro Blue Tetrazolium
Identificación Pass Test
Clave InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium-2-il]fenil]fenil]-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium;dicloruro
Peso molecular (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Lambda máx 258 to 262nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 817.65
Envase Vidrio ámbar
Color Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitro blue tetrazolium
Mention d'avertissement
  • Atención
Catégorie de danger
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Mention de danger
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Conseils de prudence
  • P264-Lavarse la cara, las manos ylas áreas de la piel expuestas concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.