Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cloruro de nitroazul de tetrazolio, téc. 90 %
Código de producto. 11470248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470248 0.5 g 0.50 g
1 options
Código de producto. 11470248 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor B23792.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de nitroazul de tetrazolio se utiliza para confirmar el diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Es una mancha microscópica, que se emplea para detectar deshidrogenasas y fosfatasa alcalina. Actúa como un substrato de NADPH-diaforasa que
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitro Blue Tetrazolium chloride
CAS 298-83-9
Punto de fusión ∼190°C (decomposition)
Fórmula molecular C40H30Cl2N10O6
Número MDL MFCD00150013
Cantidad 0.5 g
Beilstein 4115923
Sinónimo nitrotetrazolium blue chloride, nitro bt, nitro blue tetrazolium, nbt, nitro blue tetrazolium chloride, p-nitrotetrazolium blue, nitrotetrazolium blue, nitroblue tetrazolium chloride, p-nitro blue tetrazolium chloride, nitro tetrazolium bt
Información de solubilidad Soluble in water,ethanol and methanol.
Clave InChI FSVCQIDHPKZJSO-UHFFFAOYSA-L
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)[N+]3=NC(=NN3C4=CC=C(C=C4)[N+](=O)[O-])C5=CC=CC=C5)OC)[N+]6=NC(=NN6C7=CC=C(C=C7)[N+](=O)[O-])C8=CC=CC=C8.[Cl-].[Cl-]
Nombre IUPAC 2-[2-metoxi-4-[3-metoxi-4-[3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium-2-il]fenil]fenil]-3-(4-nitrofenil)-5-feniltetrazol-2-ium;dicloruro
Peso molecular (g/mol) 817.644
PubChem CID 9281
ChEBI CHEBI:9505
Formula Weight (peso de la fórmula) 817.65
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico