Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul nitro-tetrazolio cloruro monohidrato, 90 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate |
| CAS | 298-83-9, 67-56-1, 7732-18-5 |
| % mín. CAS | 88.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Pérdida por secado | 10% max. (105°C) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 90% |
| Fórmula molecular | C40H30Cl2N10O6 |
| Número MDL | MFCD00150013 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Nitro Blue Tetrazolium Chloride monohydrate
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H371-Puede provocar daños en los órganos.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.