Learn More
Cloruro de tetrazolio nitroazul, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Intense blue dye used in histochemistry determinations.Nitro Blue Tetrazolium chloride is used to confirm diagnosis of chronic granulomatous disease. It is a microscopic stain, which is used to detect dehydrogenases and alkaline phosphatase. It acts as an NADPH-diaphorase substrate that competitively inhibits nitric oxide synthase. Further, it is used in immunology for detection of alkaline phosphatase. In addition to this, it acts as an oxidant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Colorante azul intenso usado en las determinaciones de histoquímica. El cloruro de tetrazolio nitroazul se utiliza para confirmar el diagnóstico de la enfermedad granulomatosa crónica. Es una tinción microscópica que se utiliza para detectar deshidrogenasas y fosfatasa alcalina. Actúa como sustrato de NADPH-diaforasa que inhibe competitivamente la sintasa de óxido nítrico. Además, se utiliza en inmunología para la detección de fosfatasa alcalina. También actúa como oxidante.
Solubilidad
Soluble en agua, etanol y metanol.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Nitro Blue Tetrazolium chloride |
| Punto de fusión | ∼190°C (decomposition) |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Beilstein | 4115923 |
| Color | Amarillo |
| Información de solubilidad | Soluble in water,ethanol and methanol. |
| Cantidad | 1 g |
| Forma física | Polvo cristalino |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 817.65 |
| Porcentaje de pureza | 99% |
Seguridad y manipulación
- Nitro Blue Tetrazolium chloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitro Blue Tetrazolium chloride