Learn More
MedChemExpress Nitro blue tetrazolium chloride
Código de producto. 16461796
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16461796 500 mg 500 miligramos
16439865 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16461796 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HY15925
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
MedChemExpress Nitro blue tetrazolium chloride (NBT) is a substrate for dehydrogenases; is used with the alkaline phosphatase substrate 5-Bromo-4-Chloro-3-Indolyl Phosphate (BCIP) in western blotting and immunohistological staining procedures.
Especificaciones
Cantidad 500 mg
Requisitos de almacenamiento 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Solubilidad 70%DMF : 100 mg/mL (122.30 mM; Need ultrasonic) ∣ DMSO : 33.33 mg/mL (40.76 mM; Need ultrasonic) ∣ H2O : 8 mg/mL (9.78 mM; Need ultrasonic)
Condiciones de envío Room temperature
CAS 298-83-9
Peso molecular 817.64 g/mol
Sinónimo NBT