Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivo de nitrito en polvo NitriVer™ 3
Código de producto. 15364865
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 paquetes/100 pruebas
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
15364865 100 paquetes/100 pruebas paquete de 100
1 options
Código de producto. 15364865 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2107169
Reactivo en polvo premedido en paquetes individuales sellados listos para su uso en la determinación de nitrito de intervalo bajo mediante el método de diazotización NitriVer™ 3. Aceptado por la EPA de EE. UU. para informes de análisis de aguas residuales.
Reactivo en polvo premedido listo para su uso en envases sellados individuales para la determinación de nitritos de bajo rango mediante el método de diazotización NitriVer™ 3. Aceptado por la EPA de EE. UU. para informes de análisis de aguas residuales.
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
  • Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
  • Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
  • Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
  • Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
  • Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Para utilizar con (equipo) Todos los colorímetros de Hach excepto PC II
Envase Paquetes individuales
Cantidad 100 paquetes/100 pruebas
Método de prueba Diazotación
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • NitriVer 3 Nitrite Reagent
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dihydrogenphosphate, potassium disulphate