Learn More
Nitritocobalamina (~90% por HPLC), TRC
Código de producto. 30474700
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30474700 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30474700 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCN49024010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Nitritocobalamin
CAS 20623-13-6
Fórmula molecular C62H88CoN14O16P
Cantidad 10 mg
Sinónimo Co-(nitrito-κO)-cobinamide Dihydrogen Phosphate (Ester) Inner Salt 3'-Ester with (5,6-Dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole-κN3), Nitrocobalamin, Vitamin B12c, Cobinamide','hydroxide nitrite (salt)','dihydrogen phosphate (ester)','inner salt','3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole, Cobinamide','nitrite (salt)','dihydrogen phosphate (ester)','inner salt','3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosyl-1H-benzimidazole, Cobinamide','nitrite phosphate','3'-ester with 5,6-dimethyl-1-α-D-ribofuranosylbenzimidazole','inner salt
Fórmula InChI InChI=1S/C62H90N13O14P.Co.HNO2/c1-29-20-39-40(21-30(29)2)75(28-70-39)57-52(84)53(41(27-76)87-57)89-90(85,86)88-31(3)26-69-49(83)18-19-59(8)37(22-46(66)80)56-62(11)61(10,25-48(68)82)36(14-17-45(65)79)51(74-62)33(5)55-60(9,24-47(67)81)34(12-15-43(63)77)38(71-55)23-42-58(6,7)35(13-16-44(64)78)50(72-42)32(4)54(59)73-56;;2-1-3/h20-21,23,28,31,34-37,41,52-53,56-57,76,84H,12-19,22,24-27H2,1-11H3,(H15,63,64,65,66,67,68,69,71,72,73,74,77,78,79,80,81,82,83,85,86);;(H,2,3)/q;+3;/p-3
SMILES -NC(CC1(C)C(CCC(N)=O)C2=N/C1=C(C)\C3=NC(C(C(CC(N)=O)C/4(CCC(NCC(OP(O[C@H]5[C@@H](O)[C@@H](N6C=[N+]([Co+]ON=O)C7=C6C=C(C)C(C)=C7)O[C@@H]5CO)([O-])=O)C)=O)C)[N-]C4=C(C)/C(C(CCC(N)=O)C/8(C)C)=NC8=C/2)(C)C(CC(N)=O)(C)C3CCC(N)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 1375.35