Learn More
Ansell Guantes estériles de policloropreno para sala limpia BFAP BioClean™ Fusion
Código de producto. 15278148
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15278148 XS paquete de 1000
15288148 Pequeño paquete de 1000
15298148 Medio paquete de 1000
15208158 Grande paquete de 1000
15218158 XL paquete de 1000
15228158 2XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15278148 Proveedor Ansell N.º de proveedor BFAPXS
Los guantes de policloropreno no estériles ofrecen una alta tactilidad y comodidad. Los guantes ultralimpios son antiestáticos, se pueden poner dos veces y son adecuados para las salas limpias de clase 10/ ISO 4.
  • 11,5 in (29 cm), ambidiestro
  • Para sala limpia no estéril
  • Superficie de los dedos texturizada para un agarre seguro
  • Sin polvo, sin látex, puño con reborde
  • Propiedades de ESD
  • Parte de la BioClean-C Gama de quimioterapia
  • Ausencia de agujeros 1,5
  • Procesado en un entorno de sala limpia para garantizar la compatibilidad con ISO Clase 4
  • De acuerdo con ISO 2859
  • Fabricado en unas instalaciones que albergan ISO Certificaciones 9001:2008 y 89/686/CEE Artículo 11b
Certifications
Marcado CE.
Compliance
Cumplen con los requisitos de la norma para guantes EN 420:2003, la norma europea para guantes de uso médico EN 455 (apartados 1, 2 y 3), EN 374-1, 2 y 3:2003. Probados con fármacos citotóxicos según ASTM 6978-05.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 11137-1:2006
Certificaciones/conformidad (Europa) EN420:2003, EN374-1, 2 y 3:2003, EN455-2:2009
AQL 1.5
Color Verde
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,12 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Policloropreno
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001: 2008 y 89/686/EEC
Modelo BFAP-XS
Serie BioClean™ Fusion
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm