Learn More
Ansell Cubrezapatos de alta durabilidad para salas limpias BioClean™ Durableu™
Descripción
- Alta resistencia a la tracción
- Anti-deslizante
- A prueba de desgarros y abrasiones
- Lámina de polipropileno/polietileno fundido de spunbond no tejido
- Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2008
- De acuerdo con ISO 2859
Especificaciones
Especificaciones
| Tamaño | Universal |
| Material | Polietileno, Polipropileno |
| Color | Azul |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015 |
| Cantidad | 50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; ocho bolsas exteriores por caja de cartón revestida (400 unidades) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?