Learn More
Ansell Cubrezapatos de alta durabilidad para salas limpias BioClean™ Durableu™
Código de producto. 15228118
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño: 18 pulg; Azul
Código de producto.
15228118 Tamaño: 18 pulg; Azul
1 options
Código de producto. 15228118 Proveedor Ansell N.º de proveedor BDBO18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los cubrezapatos desechables BioClean Durableu™ ofrecen una protección y durabilidad excelentes. Resistentes a desgarros, abrasiones y una amplia gama de productos químicos líquidos, estos cubrezapatos para salas limpias sueltan poca pelusa, son antideslizantes y tienen una alta resistencia a la tracción.
  • Alta resistencia a la tracción
  • Anti-deslizante
  • A prueba de desgarros y abrasiones
  • Lámina de polipropileno/polietileno fundido de spunbond no tejido
  • Fabricadas en una instalación con certificaciones ISO 9001:2008
  • De acuerdo con ISO 2859
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tamaño Universal
Material Polietileno, Polipropileno
Color Azul
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015
Cantidad 50 unidades por bolsa de PE interior sellada; una bolsa interior por bolsa de PE exterior sellada; ocho bolsas exteriores por caja de cartón revestida (400 unidades)
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.