Learn More
Ansell BioClean-D™ Mono estéril con capucha y presillas para los pulgares
Descripción
- Tejido CleanTough™ de baja pelado y antiestático fabricado
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Propiedades antiestáticas
- Fabricados en una instalación que tiene las certificaciones ISO 9001:2008.
- Cremallera frontal con solapa.
- Ojales para el pulgar en la muñeca
- Espalda, puños y tobillos elásticos
- Testado por ASTM D6978 05
- Testado por HELMKE Drum
- Bajo nivel de partículas
- Nivel garantizado de esterilización 10-6
- Disponible en tamaños que van desde S hasta 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Sobretodos para sala estéril |
| Tamaño | XXXXL |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico en la espalda |
| Estilo de tobillo | Elastizado |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Estilo de cuello | Campana extractora |
| Mostrar más |