Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Advance
Description
Los guantes de látex específicos para cada mano sin polvo tienen una forma anatómica y están diseñados como guantes dobles.Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
- Longitud de 30 cm hasta el antebrazo para ofrecer protección adicional
- El látex sin polvo ofrece comodidad y flexibilidad
- Diseñado como guante doble
- Forma anatómica específica para cada mano para una comodidad máxima
- Superficie texturizada que mejora el agarre
- Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
- Embalaje EasyTear™ sin partículas
- Esterilizado mediante radiación gamma, nivel garantizado de esterilización:10-6
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015 |
| Cleanroom Class | Clase 10/ISO 4 |
| AQL | 0,65 |
| Color | Natural |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Totalmente texturizados |
| Finger Thickness (English) | 7,8 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,20 mm |
| Hand | Específico |
| Uso en laboratorio/sala limpia | ISO Clase 4 |
| Show More |