Learn More
Ansell Guantes estériles de látex para sala limpia BioClean™ Advance
Código de producto. 15218098
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15218098 6 200 pares
12705795 6,5 200 pares
15238098 7 200 pares
15248098 7,5 200 pares
12735795 8 200 pares
15268098 8,5 200 pares
12755795 9 200 pares
15288098 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15218098 Proveedor Ansell N.º de proveedor BASL6.0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    677.00€
    367.36€ / 200 pares
    Ahorro 309.64€
    45% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes de látex específicos para cada mano sin polvo tienen una forma anatómica y están diseñados como guantes dobles.Recomendado para salas limpias de clase 10/ISO 4.
  • Longitud de 30 cm (12 pulg) hasta el antebrazo para ofrecer protección adicional
  • El látex sin polvo ofrece comodidad y flexibilidad
  • Diseñado como guante doble
  • Forma anatómica específica para cada mano para una comodidad máxima
  • Superficie texturizada que mejora el agarre
  • Puño con reborde que mejora la estabilidad del brazo
  • Embalaje EasyTear™ sin partículas
  • Esterilizado mediante radiación gamma, nivel garantizado de esterilización: 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Clase 10/ISO 4
AQL 0,65
Color Natural
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Específico
Material Látex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes de sala limpia
Tamaño 6
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 7,8 mil
Grosor (métrico) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards Norma ISO 9001, PPE 2016 425 Módulo D
Modelo BASL60
Serie BioClean™ Advance BASL
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30,5 cm