Learn More
Solución estándar de nitrito, Chem Lab™
Código de producto. 11989102
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11989102 500 mL 500 ml
11979102 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11989102 Proveedor Chem-Lab N.º de proveedor CL01.1451.0500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    84.00€ / 500 ml
    Ahorro 23.00€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Solución estándar de nitrito 1000 µg/ml para IC (Ion HIQU)
CAS 7632-00-0
Fórmula molecular NNaO2
Peso molecular (g/mol) 69.00
Clave InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Nombre IUPAC nitrito de sodio
SMILES [Na+].[O-]N=O
Especificaciones
Trazabilidad según el NIST Cuenta de estándares de referencia. NIST SRM 136f
Olor Inodoro
Forma física Líquido
Concentración La solución contiene 1000 μg/ml de NO2-
Color Incolora
pH ±9
Punto de ebullición 100 C
Solubilidad Soluble en agua
Cantidad 500 mL