Learn More
Solución estándar de nitrito, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| Trazabilidad según el NIST | Cuenta de estándares de referencia. NIST SRM 136f |
| Olor | Inodoro |
| Forma física | Líquido |
| Concentración | La solución contiene 1000 μg/ml de NO2- |
| Color | Incolora |
| Punto de ebullición | 100 C |
| Solubilidad | Soluble en agua |
| Cantidad | 100 mL |